Learn More
Corning™ Pipeteur monocanal Lambda Plus, réglable, autoclavable
Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
222.15€ - 223.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO8655 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Lambda Plus |
Type | Pipeteur monocanal |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11303625
![]() |
Corning™
4070 |
0,1 à 2 μl | ±12 à ±1.5 % | Pointe 10 μl |
222.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11387421
![]() |
Corning™
4071 |
0,5 à 10 μl | ±4 à ±0.5 % | Pointe 10 μl |
222.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11317431
![]() |
Corning™
4072 |
2 à 20 μl | ±4 à ±0.8 % | Pointe 200 μl |
222.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11327431
![]() |
Corning™
4073 |
10 à 100 μl | ±1.6 à ±0.8 % | Pointe 200 μl |
222.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11367431
![]() |
Corning™
4075 |
100 à 1000 μl | ±1 à ±0.6 % | Embout de pipette 1000 μl |
223.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11347431
![]() |
Corning™
4074 |
20 à 200 μl | ±1.2 à ±0.6 % | Pointe 200 μl |
222.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort
Disponibles en configurations monocanal, huit et douze canaux, toutes les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
Caractéristiques
- Étalonné en usine selon des normes ISO 8655 strictes avec garantie de 3 ans
- Entièrement autoclavable et résistant aux UV
- Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
- Éjecteur de pointes réglable
Garantie
3 ans
Spécification
ISO8655 | |
1 | |
Pipeteur monocanal | |
Oui |
Autoclavable | |
Lambda Plus | |
La clé est fournie avec chaque pipette pour faciliter l’étalonnage interne | |
3 ans |