Learn More
Corning™ Pipeteur monocanal Lambda Plus, réglable
GREENER_CHOICE
Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
Marque:  Corning™ 4072
174.71 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11317431
  • 222.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort
Disponibles en configurations monocanal, huit et douze canaux, toutes les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
Caractéristiques
  • Étalonné en usine selon des normes ISO 8655 strictes avec garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
Prestations de service
3 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±4 à ±0.8 %
Pointe 200 μl
Cône de 200 µl
Lambda™ Plus
2 à 20 μl
La clé est fournie avec chaque pipette pour faciliter l’étalonnage interne
3 ans
ISO8655
Autoclavable
1
Pipeteur monocanal
200μL Pointe