Learn More
Corning™ Pipeteur monocanal Lambda Plus, réglable, autoclavable
Tous les produits Corning Produits
Description
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort
Disponibles en configurations monocanal, huit et douze canaux, toutes les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
Caractéristiques
- Étalonné en usine selon des normes ISO 8655 strictes avec garantie de 3 ans
- Entièrement autoclavable et résistant aux UV
- Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
- Éjecteur de pointes réglable
Garantie
3 ans
Spécification
Spécification
| Précision | ±1.2 à ±0.6 % |
| Certifications/Conformité | ISO8655 |
| Pointes compatibles | Pointe 200 μl |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | Cône de 200 µl |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Lambda Plus |
| Type | Pipeteur monocanal |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μl |
| À utiliser avec (équipement) | 200μL Pointe |
| Afficher plus |