Learn More
Corning™ Tubes cryogéniques à filetage interne avec bouchons de couleur
Pour le stockage à très basse température des cultures cellulaires précieuses, des solutions biologiques et des solutions aqueuses
362.84€ - 397.31€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | PP |
Stérilité | Stérile |
Volume (métrique) | 2 ml |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage à très basse température des cultures cellulaires précieuses, des solutions biologiques et des solutions aqueuses |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13499788
|
Corning™
431416 |
Assortiment |
397.31€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13429798
|
Corning™
431417 |
Jaune |
362.84€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13449798
|
Corning™
431418 |
Bleu |
362.84€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13439798
|
Corning™
431419 |
Vert |
362.84€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13459798
|
Corning™
431420 |
Rouge |
362.84€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13469798
|
Corning™
431421 |
Blanc |
362.84€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP de qualité médicale
- À fond rond avec conception autostable
- Rondelle de silicone pour une étanchéité sûre
- Graduations noires avec grande pastille de marquage blanche
- Stérilisation effectuée par irradiation aux rayons gamma
- Résistance à une plage de températures allant de l’autoclavage (+121°C) au stockage de l’azote liquide (-196°C)
- Produit certifié apyrogène et sans DNase / RNase
- Assortiment de couleurs : Jaune, bleu, vert, rouge et blanc ; chaque couleur est fournie dans des sachets de 50
- Capacité de 2 ml
Spécification
Naturel | |
Stérile | |
Pour le stockage à très basse température des cultures cellulaires précieuses, des solutions biologiques et des solutions aqueuses | |
Rondelle de silicone, inserts | |
50 | |
-320,8°F | |
Interne | |
Oui | |
Polypropylène |
PP | |
2 ml | |
Oui | |
500 | |
Rond | |
-196°C | |
Rond, autostable | |
Oui | |
Oui |