Learn More
Corning™ Tubes cryogéniques à filetage interne avec bouchons de couleur
Pour le stockage à très basse température des cultures cellulaires précieuses, des solutions biologiques et des solutions aqueuses
Marque:  Corning™ 431417
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.22480kg
Code produit. 13429798
  • 362.84€ / 500 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
Description
  • Fabriqués en PP pour résister à des températures allant jusqu’à -196°C
  • Graduations noires avec grande pastille de marquage
  • Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
  • Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons.
  • Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts.
  • Les flacons autostables ont une base spéciale qui leur permet d’être verrouillés dans un rack et un plateau cryogénique (réf. n°431131) pour une manipulation à une seule main.
  • Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
  • Sans DNAse / RNAse
  • Stérile
  • Apyrogènes
Avertissement ! Ne pas utiliser de flacons cryogéniques pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. Stockez uniquement les flacons en phase vapeur au-dessus du gaz liquéfié. Utilisez toujours un équipement de sécurité approprié lors du retrait des flacons du stockage cryogénique.
Spécification
Spécification
Jaune
PP
2 ml
Oui
500
Rond
-196°C
Rond, autostable
Oui
Oui
Naturel
Stérile
Pour le stockage à très basse température des cultures cellulaires précieuses, des solutions biologiques et des solutions aqueuses
Rondelle de silicone, inserts
50
-320,8°F
Interne
Oui
PP