Learn More
Corning™ Tubes cryogéniques à filetage interne avec bouchons de couleur
Pour le stockage à très basse température des cultures cellulaires précieuses, des solutions biologiques et des solutions aqueuses
Marque: Corning™ 431419
Code nomenclature Nacres: NB.11
Additional Details : Poids : 1.22480kg
Beschreibung
- Fabriqués en PP pour résister à des températures allant jusqu’à -196°C
- Graduations noires avec grande pastille de marquage
- Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
- Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons.
- Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts.
- Les flacons autostables ont une base spéciale qui leur permet d’être verrouillés dans un rack et un plateau cryogénique (réf. n°431131) pour une manipulation à une seule main.
- Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
- Sans DNAse / RNAse
- Stérile
- Apyrogènes
Avertissement ! Ne pas utiliser de flacons cryogéniques pour le stockage dans la phase liquide de l’azote liquide. Stockez uniquement les flacons en phase vapeur au-dessus du gaz liquéfié. Utilisez toujours un équipement de sécurité approprié lors du retrait des flacons du stockage cryogénique.
Spezifikation
Vert | |
PP | |
2 ml | |
Oui | |
500 | |
Rond | |
-196°C | |
Rond, autostable | |
Oui | |
Oui |
Naturel | |
Stérile | |
Pour le stockage à très basse température des cultures cellulaires précieuses, des solutions biologiques et des solutions aqueuses | |
Rondelle de silicone, inserts | |
50 | |
-320,8°F | |
Interne | |
Oui | |
Polypropylène |