Learn More
Corning™ Flacons rotatifs à surface de culture étendue
Structure nervurée qui double la surface de croissance sans avoir à augmenter la taille du flacon. Les flacons rotatifs à surface de culture étendue Corning™ offrent une structure en PS monobloc sans soudure empêchant la déformation ou l’inclinaison pendant l’utilisation.
492.00€ - 781.00€
Spécification
Diamètre (impériale) | 4,6 in |
---|---|
Diamètre (impériale) du col externe | 1,77 in |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10469901
|
Corning™
430852 |
2/sachet |
781.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343765
|
Corning™
430853 |
6/sachet |
781.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10440672
|
Corning™
431135 |
20/sachet |
492.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Traités pour culture tissulaire (TC) pour optimiser l’adhérence des cellules
- En PS vierge pour une visibilité optimale
- Stériles
- Fenêtres sur deux côtés pour faciliter le versement et l’observation microscopique
- Bouchons faciles à saisir et graduations noires imprimées
Informations sur la commande
Conditionnement : 2 flacons par sachet, 5 flacons par sachet ou 20 flacons par plateau
Certifications
Produit certifié apyrogène
Spécification
4,6 in | |
45 mm | |
Stérile | |
Orange | |
Non | |
271 mm | |
HDPE | |
117 mm |
1,77 in | |
PS | |
1700 cm2 | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Large | |
10,66 in | |
48 mm | |
Easy Grip |