Learn More
Corning™ Inserts à code couleur pour bouchons
À utiliser avec les flacons cryogéniques Corning, à l’exception du modèle 03-374-6
44.29€ - 45.29€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nbre par carton | 500 |
Nb par paquet | 50 |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10474912
|
Corning™
2016 |
Bleu |
44.29€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317532
|
Corning™
2015 |
Blanc |
44.29€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10664933
|
Corning™
2019 |
Jaune |
44.29€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10032202
|
Corning™
2018 |
Vert |
44.29€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10377572
|
Corning™
2017 |
Rouge |
44.29€
500 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10461822
|
Corning™
430499 |
Assortiment |
45.29€
500 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Code couleur pour identifier facilement les échantillons
- Polypropylène
Spécification
Polypropylène | |
500 | |
PP |
Non stérile | |
50 |