Learn More
Corning™ Inserts à code couleur pour bouchons
À utiliser avec les flacons cryogéniques Corning, à l’exception du modèle 03-374-6
Marque:  Corning™ 2018
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.09072kg
Code produit. 10032202
  • 44.29€ / 500 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
Description
  • Les inserts pour bouchons fournissent un codage couleur pour faciliter l’identification des échantillons.
  • Les inserts sont conditionnés dans des sachets refermables.
  • non stériles
  • Les inserts pour bouchons sont compatibles avec tous les flacons cryogéniques Corning™.
Spécification
Spécification
Vert
PP
500
PP
Vert
Non stérile
50