Learn More
Corning™ Inserts à code couleur pour bouchons
À utiliser avec les flacons cryogéniques Corning, à l’exception du modèle 03-374-6
Marque: Corning™ 430499
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Les inserts pour bouchons fournissent un codage couleur pour faciliter l’identification des échantillons.
- Les inserts sont conditionnés dans des sachets refermables.
- non stériles
- Les inserts pour bouchons sont compatibles avec tous les flacons cryogéniques Corning™.
Spécification
Assortiment | |
PP | |
500 | |
PP |
Assorties | |
Non stérile | |
50 |