Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger pour solutions de systèmes fermés
Tubes à centrifuger coniques de qualité supérieure fabriqués à partir de résines ultra transparentes de haute qualité
105.00€ - 281.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Diamètre (métrique) Tube interne | 0,3 cm |
Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure | 0,63 cm |
Matériau | Polypropylène |
Nbre par carton | 2/Carton |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11941961
|
Corning™
11750 |
Naturel | 500 ml | Oxygénateur, réservoir intermédiaire, multiples ports d’accès et toutes les tubulures et tous les raccords requis |
281.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15241229
|
Corning™
11705 |
Clarification optimale | 50 ml | Évent, tube plongeur de 1/8 in, graduations |
217.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15251229
|
Corning™
11706 |
Transparent | 50 ml | Sans tube plongeur |
208.43€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11931971
|
Corning™
11706 |
Transparent | 50 ml | Sans tube plongeur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11911971
|
Corning™
11705 |
Clarification optimale | 50 ml | Évent, tube plongeur de 1/8 in, graduations |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Préassemblés
- Conditionnement double pour les applications BPF
- Récipients exempts de composants animaux
- Accessoires conformes aux normes BSE / TSE
- Stérilisation SAL 10-6
- Vaste gamme d’offres de produits
- Solutions personnalisables
- Tailles de tubes à centrifuger disponibles : 50 ml et 500 ml
Spécification
Orange | |
0,63 cm | |
2/Carton | |
Stérile |
0,3 cm | |
Polypropylène | |
1/Paquet |