Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger pour solutions de systèmes fermés
Tubes à centrifuger coniques de qualité supérieure fabriqués à partir de résines ultra transparentes de haute qualité
Marque: Corning™ 11705
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.24494kg
Description
Les tubes à centrifuger pour système à fermeture stérile Corning™ en polypropylène (PP) sont livrés individuellement en double emballage et pré-assemblés. Les bouchons ont deux ports : un port se termine par un filtre de 0,2 μm, tandis que l’autre port est une tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, qui se termine par un raccord Luer Lock mâle. Les tubes plongeurs, lorsque disponibles, atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquidesCes tubes à centrifuger sont parfaits pour les applications nécessitant une centrifugation à grand volume. Veuillez consulter nos informations techniques pour plus d’informations sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning ainsi que des conseils importants relatifs à la sécurité.
Spécification
0,013 gal | |
PEHD vierge | |
Flacon Nunc de 175 cm2, bouchon solide, col droit, 32/boîte | |
35 mm | |
0,63 cm | |
Tube en silicone durci au platine et connecteur en polycarbonate | |
2,5 ml | |
4,5 in | |
Structuré | |
1/Paquet | |
Oui | |
Stérile | |
Bouchon | |
35,2 mm |
Noir | |
Clarification optimale | |
1,14 in | |
0,3 cm | |
50 ml | |
5 à 50 ml | |
Évent, tube plongeur de 1/8 in, graduations | |
11,4 cm | |
2 | |
Oui | |
Large | |
Conique, autostable | |
29 mm |