Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger pour solutions de systèmes fermés
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tubes à centrifuger coniques de qualité supérieure fabriqués à partir de résines ultra transparentes de haute qualité
Marque:  Corning™ 11706
Code produit. 15251229
  • 208.43€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les tubes à centrifuger pour système à fermeture stérile Corning™ en polypropylène (PP) sont livrés individuellement en double emballage et pré-assemblés. Les bouchons ont deux ports : un port se termine par un filtre de 0,2 μm, tandis que l’autre port est une tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, qui se termine par un raccord Luer Lock mâle. Les tubes plongeurs, lorsque disponibles, atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
Ces tubes à centrifuger sont parfaits pour les applications nécessitant une centrifugation à grand volume. Veuillez consulter nos informations techniques pour en savoir plus sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning, et obtenir des conseils importants pour une utilisation en toute sécurité.
  • Ces coussins de support (réf. catalogue 431124 pour 500) doivent être utilisés avec ce produit sauf si le rotor de centrifugation possède des coussins de fond en V appropriés.
  • Bouchons à joint en polyéthylène haute densité
  • La FCR maximale est de 6 000 x g.
  • Les tubes sont stériles et certifiés apyrogènes
  • Un bouchon supplémentaire est inclus pour la centrifugation
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    0,013 gal.
    Polypropylène
    FCR max. : 3 000x g ; Partie supérieure : Filetés
    35 mm
    0,63 cm
    Polypropylène
    2,5 mL
    4,5 in
    Large
    1/Paquet
    Oui
    Stérile
    CentriStar
    35,2 mm
    Orange
    Transparent
    1,14 in
    0,3 cm
    50 ml
    5 à 50 ml
    Sans tube plongeur
    11,4 cm
    2/Carton
    Oui
    Large
    Conique, autostable
    29 mm