Learn More
Corning™ Sachets de prélèvement
Sachets de prélèvement avec trois ports utilisés pour les applications biopharmaceutiques
Marque: Corning™ 91-200-48
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Spécification
50 L | |
EVA | |
1/boîte | |
À l’unité |
Tubulure flexible scellable à chaud | |
1 de chaque | |
Port 1 : connecteur de 0,37 po, 12 L x 0,37 dia. int. x 0,62 po dia. ext., tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, port 2 : connecteur MPC mâle avec raccord cannelé 0,37 po, bouchon MPC femelle, port 3 : connecteur MPC femelle avec raccord cannelé 0,37 po, prise MPC mâle, détachable |