Learn More
Thermo Scientific™ Séquence activatrice de transfert Western SuperSignal™
Multiplie l’intensité et la sensibilité du signal par 3 à 10 avec ce réactif de traitement membranaire et le diluant d’anticorps primaire.
Marque:  Thermo Scientific™ 46640
254.89 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10157958
  • 359.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’amplificateur de transfert Western Thermo Scientific™ SuperSignal contient un réactif de traitement sur membrane et un diluant d’anticorps primaires qui multiplient l’intensité et la sensibilité du signal par 3 à 10 par rapport à une détection effectuée sans ce produit.
Lorsqu’une protéine ou un antigène est difficile à détecter en raison d’une faible abondance ou d’une faible immunoréactivité, l’utilisation d’Enhancer de Blot Western SuperSignal peut réduire considérablement réduire le fond et améliorer la détection d’antigènes faiblement immunoréactifs et peu abondants Ce kit polyvalent fonctionne avec les membranes en PVDF et en nitrocellulose et est compatible avec la détection fluorescente, chromogène et chimiluminescente.
Points clés :
  • Augmenter la sensibilité – obtient une augmentation de 3 à 10 fois de l’intensité et de la sensibilité du signal
  • Améliorer la spécificité – améliore le rapport signal-bruit pour des anticorps de mauvaise qualité et de faible affinité
  • Une meilleure clarté – réduit le bruit de fond pour des transferts Western plus propres
  • La compatibilité avec les membranes – assure une amélioration efficace du signal grâce aux membranes en PVDF et en nitrate de cellulose
  • Compatibilité des substrats – validée pour une utilisation avec les méthodes de détection chromogènes, chimiluminescentes et fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Séquence activatrice de transfert Western
Liquide
Nitrate de cellulose, PVDF
500 mL
Colorimétrique, chimiluminescent, fluorescent
Western Blot
SuperSignal™
Dès réception, stocker les solutions 4°C. Les produits sont expédiés à température ambiante.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZJ398047 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number46640
Numéro de lotZJ398047A Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number46640
Numéro de lotZH392064A Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2024 Catalog Number46640
Numéro de lotZH392064 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2024 Catalog Number46640
Numéro de lotZE389175A Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2024 Catalog Number46640
Nom du produit
Thermo Scientific™ Séquence activatrice de transfert Western SuperSignal™ > Kit amplificateur ; kit de 500 ml