Learn More
Corning™ Extrait pituitaire bovin (BPE)
Supplément utilisé dans la culture d’une variété de cellules épithéliales et endothéliales
Marque: Corning™ 356123
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
- En flacon, facteurs de croissance hautement purifiés avec une activité biologique élevée
- Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
- Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
- Propager vos cellules dans des conditions plus définies, réduites de sérum ou exemptes de sérum
Corning offre une large gamme d’autres suppléments de croissance des milieux. Certains produits sont spécifiques au type cellulaire, tels que le SMC4 (pour les iPSC) et le supplément de culture T-Cell (pour les cellules T), tandis que d’autres produits favorisent la prolifération dans une grande variété de types de cellules. La réduction de l’utilisation du sérum est facilitée grâce à des produits tels que ITS et Corning Nu-SerumTM.
Spécification
2° à 8°C | |
Extrait pituitaire bovin | |
75 mg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.