Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Select Resin
Code produit. 15692135 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
15 ml
50 ml
Conditionnement:
15mL
50mL
5mL
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit. 15692135
Marque: Thermo Scientific™ 82080
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
MabCapture A Sélectionnez une résine de purification d’anticorps monoclonal qui permet une liaison dynamique élevée à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés
La résine de sélection POROS™ MabCapture™ A est une nouvelle résine de chromatographie de la protéine A à haut débit et à bas prix, combinant des améliorations passées du MabCapture A avec notre propre ligand de protéine A, permettant ainsi les mêmes performances de purification à haut débit à une réduction significative du prix sur la plupart des résines de chromatographie de la protéine A. Ces avancées fournissent une résine de purification dʼanticorps monoclonal qui démontre des performances de liaison dynamique élevées à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés où dʼautres produits de chromatographie en milieu liquide ne peuvent pas fonctionner.
  • Permet de maintenir une capacité de liaison dynamique élevée à des débits linéaires supérieurs à 700 cm/h
  • Concevoir des procédés avec une plus de flexibilité (lits moins profonds, débits plus rapides ou les deux) en raison des améliorations apportées à l’efficacité de la liaison des anticorps
  • Obtenez la capacité de liaison dynamique la plus élevée pour les anticorps par rapport aux résines de protéine A à base d’agarose ou de silice classiques
  • Purification des IgG polyclonales provenant de sérum humain, lapin, singe, souris, porc, chien ou chat
  • Nettoyer et désinfecter avec des agents hydroxyde de sodium standards utilisés pour d’autres produits de chromatographie
  • Obtenez des augmentations majeures de la productivité des procédés et réduisez le goulot d’étranglement en aval
La molécule de protéine A contient cinq sites de liaison à haute affinité capables de se lier à la portion Fc des anticorps. Par rapport à son alternative (protéine G), la protéine A offre la capacité de liaison la plus élevée pour les sous-classes d’IgG de lapins, cochons, chiens et chats. La protéine A présente également une capacité de liaison supérieure pour l’IgG humaine, excepté l’IgG3, à laquelle elle se fixe faiblement. La protéine A se fixe aussi faiblement à l’IgG1 de souris. Elle n’est pas recommandée dans la plupart des applications avec cet isotype d’anticorps. La molécule de protéine A, possède une plus grande stabilité que la protéine G. La protéine A est thermostable et conserve sa conformation native lorsqu’elle est exposée à des réactifs dénaturants tels que l’urée 4M, le thiocyanate 4M et le chlorhydrate de guanidine 6M.
Le développement d’anticorps monoclonaux humanisés a continué à alimenter la croissance du marché biothérapeutique. La réponse à la demande thérapeutique d’anticorps monoclonaux a conduit à des améliorations majeures des systèmes d’expression à base de cellules qui sont utilisés pour fabriquer ces protéines. >
Par conséquent, ces améliorations ont déplacé le goulot d’étranglement du traitement de l’expression cellulaire en amont à la purification en aval. La chromatographie en protéine A, qui est utilisée comme étape de chromatographie de capture primaire dans la plupart des plateformes de processus d’anticorps, est généralement considérée comme le principal goulot d’étranglement du processus en raison de la basse vitesse de flux et des temps de résidence longs requis pour le fonctionnement efficace de la résine de chromatographie en protéine A conventionnelle. La résine de chromatographie Poros MabCapture Select offre la capacité, l’efficacité et la flexibilité nécessaires pour améliorer la plate-forme de purification en aval, ce qui augmente considérablement la productivité des procédés et la fabrication d’anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Résine de sélection A
Composants standard Protéine A
À utiliser avec (application) Purification des IgG
Volume (métrique) 15 ml
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8 °C).
Gamme de produits POROS
Format Microbille Poros
Phase stationnaire Protéine A
Cible de purification Anticorps IgG, anticorps Ig
Conditions d’expédition Glace humide