Learn More
Applied Biosystems™ Normalization Plates with FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ dyes, 96-well
Ces plaques de normalisation peuvent être utilisées pour la maintenance de votre système ViiA™ 7 avec bloc à 96 puits.
Marque:  Applied Biosystems™ 4432370
178.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12343573
  • 325.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations des colorants pour votre ViiA™ 7 System amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Consultez le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions.
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver entre -15°C et -25°C
Plaque de normalisation
Glace carbonique
Étalonnage spectral
Système ViiA™ 7
PCR en temps réel (qPCR)
2 plaques à 96 puits
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2402262 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number4432370
Numéro de lot2401261 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number4432370
Numéro de lot2403264 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number4432370
Numéro de lot2404265 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number4432370
Numéro de lot2405268 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number4432370
Nom du produit
Applied Biosystems™ Normalization Plates with FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ dyes, 96-well > Plaques 2 x 96 puits