Learn More
BRAND™ Burette automatique en verre borosilicaté ambré SILBERBRAND™
Comprend un robinet d’arrêt intermédiaire avec clé en PTFE. La burette automatique en verre ambré BRAND™ SILBERBRAND™ est étalonnée pour délivrer un volume donné.
Marque: BRAND™ 22338
311.39 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Verre borosilicaté 5.4
- Modèle à granulés
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
- Clés interchangeables
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Avec une clé en verre dans le robinet d’arrêt intermédiaire et de titration pour la recirculation des liquides résiduels
- Remise à zéro automatique
Spécification
Ambré | |
Robinet d’arrêt de titration avec clé en PTFE ou robinet d’arrêt en verre STJ | |
0,1 mL | |
Ambré | |
± 0,1 ml | |
Classe B. |
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
Bouteille en verre | |
PTFE Key | |
Burette automatique | |
DIN EN ISO 385 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant