Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire rectangulaire à col incliné BioCoat™ Collagen I avec bouchon ventilé
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Pré-enduit de collagène de type I pour une adhérence cellulaire renforcée et un taux de prolifération accru des cellules souches, cellules primaires et cellules de mammifères transfectées. Le flacon de culture cellulaire rectangulaire à col incliné Corning™ BioCoat™ Collagen I avec bouchon ventilé offre des surfaces pré-enduites très régulières et biologiquement fonctionnelles pour les applications de culture cellulaire.
95.35€ - 783.05€
Spécification
Code-barres | Oui |
---|---|
Matériau du bouchon | Caoutchouc de silicone |
À utiliser avec (application) | Favorise l’adhérence et la propagation des cellules et améliore la survie des cellules primaires en culture |
Forme | Erlenmeyer à baffles |
Revêtement de surface | Collagène de type IV |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Surface de culture | Nbre par carton | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Surface de culture | Nbre par carton | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10226201
![]() ![]() |
Corning™
354486 |
600 ml | 150 cm2 | 5/Carton | Cannelé |
115.73€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10175430
![]() ![]() |
Corning™
354485 |
250 à 380 ml | 75 cm2 | 5/Carton | Cannelé |
95.35€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10441701
![]() ![]() |
Corning™
354484 |
70 ml | 25 cm2 | 10/Carton | Cannelé |
129.41€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10339370
![]() ![]() |
Corning™
354487 |
750 ml | 175 cm2 | 5/Carton | Fileté |
129.41€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10409911
![]() ![]() |
Corning™
356484 |
70 ml | 25 cm2 | 50/Carton | Cannelé |
510.67€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10352892
![]() ![]() |
Corning™
356486 |
600 ml | 150 cm2 | 40/Carton | Cannelé |
721.76€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10133671
![]() ![]() |
Corning™
356487 |
750 ml | 175 cm2 | 40/Carton | Fileté |
783.05€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10062501
![]() ![]() |
Corning™
356485 |
250 à 380 ml | 75 cm2 | 50/Carton | Cannelé |
580.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les bouchons ventilés permettent l’échange de gaz et minimisent les risques de contamination
- Idéal pour l’adhérence et la croissance d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum.
Specifications
Oui | |
Favorise l’adhérence et la propagation des cellules et améliore la survie des cellules primaires en culture | |
Collagène de type IV | |
Sans chicanes |
Caoutchouc de silicone | |
Erlenmeyer à baffles | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |