Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire rectangulaire à col incliné BioCoat™ Collagen I avec bouchon ventilé
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Pré-enduit de collagène de type I pour une adhérence cellulaire renforcée et un taux de prolifération accru des cellules souches, cellules primaires et cellules de mammifères transfectées. Le flacon de culture cellulaire rectangulaire à col incliné Corning™ BioCoat™ Collagen I avec bouchon ventilé offre des surfaces pré-enduites très régulières et biologiquement fonctionnelles pour les applications de culture cellulaire.
Marque: Corning™ 354485
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Le collagène I, trouvé dans la plupart des tissus et organes, est le plus abondant dans le derme, les tendons et les os. Il fait partie intégrante du cadre qui maintient les cellules et les tissus ensemble, il a également été reconnu comme une matrice utile pour améliorer la culture cellulaire. L’utilisation in vitro du collagène peut avoir des effets sur l’adhérence, la morphologie, la croissance, la migration et la différenciation de différents types de cellules.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Expansion rapide des populations cellulaires
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
- Dosages d’adhésion de cellules
- Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
Contrôle de la qualité
- Testé pour la capacité à favoriser l’adhérence et l’étalement de cellules de fibrosarcome humain HT-1080.
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Pureté du collagène I > 90 % par SDS-PAGE
Stockage
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Oui | |
Caoutchouc de silicone | |
Favorise l’adhérence et la propagation des cellules et améliore la survie des cellules primaires en culture | |
5/Carton | |
Erlenmeyer à baffles | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
8,45 à 12,84 oz | |
250 à 380 ml | |
Cannelé | |
5/Paquet | |
Collagène de type IV | |
Sans chicanes | |
75 cm2 |