Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire rectangulaire à col incliné BioCoat™ Collagen I avec bouchon ventilé
Description
Le collagène I, présent dans la plupart des tissus et des organes, est le plus abondant dans le derme, les tendons et les os. Il fait partie intégrante de la structure qui maintient les cellules et les tissus ensemble ; il a aussi été reconnu comme une matrice utile pour améliorer la culture cellulaire. L’utilisation in vitro du collagène peut exercer des effets sur l’adhérence, la morphologie, la croissance, la migration et la différentiation d’une variété de types de cellule.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Expansion rapide des populations cellulaires
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
- Dosages d’adhésion de cellules
- Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
- Tendon de queue de rat
Contrôle de la qualité
- Testée pour sa capacité à favoriser l’adhérence et la propagation des cellules de fibrosarcome humain HT-1080
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Pureté du collagène I > 90 % par SDS-PAGE
Stockage
- 4°C à 30°C dans des conditions sèches.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Oui |
| Capacité (impériale) | 8,45 à 12,84 oz |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 50/Carton |
| Nb par paquet | 5/Paquet |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Collagène de type IV |
| Afficher plus |