Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer à baffles en PC avec bouchons
Conçus avec des baffles pour une agitation optimale à faible vitesse, offrant une aération plus efficace et en douceur. Les flacons à baffles en PC avec bouchons Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
394.09€ - 660.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Description | Système Cell Factory EasyFill |
Matériau | Polystyrène |
À utiliser avec (application) | Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Diamètre (métrique) du bouchon | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Diamètre (métrique) du bouchon | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10445683
![]() ![]() |
Corning™
431403 |
1 L | Ventilé/Fermé | 43 mm | 50 ml |
615.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10765553
![]() ![]() |
Corning™
431404 |
125 à 190 ml | Bouchon à vis pour membrane | 33 mm | 25 ml |
473.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10149822
![]() ![]() |
Corning™
431405 |
125 à 190 ml | Ventilé/Fermé | 33 mm | 25 ml |
605.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10150013
![]() ![]() |
Corning™
431401 |
500 ml | Ventilé/Fermé | 43 mm | 50 ml |
442.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10008372
![]() ![]() |
Corning™
431402 |
1 L | Bouchon à vis pour membrane | 43 mm | 50 ml |
576.16€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10160253
![]() ![]() |
Corning™
431407 |
250 à 380 ml | Ventilé/Fermé | 38 mm | 25 ml |
660.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
10650884
![]() ![]() |
Corning™
431406 |
250 à 380 ml | Bouchon à vis pour membrane | 38 mm | 25 ml |
586.56€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10028562
![]() ![]() |
Corning™
431408 |
500 ml | Bouchon à vis pour membrane | 43 mm | 50 ml |
394.09€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Conçus avec des baffles pour une agitation optimale à faible vitesse, offrant une aération plus efficace et en douceur. Les flacons à baffles en PC avec bouchons Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
- Style Erlenmeyer
- En polycarbonate optiquement transparent
- Graduations par incréments de 50 ml
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Disponibles avec des bouchons ventilés pour les applications nécessitant un échange de gaz stérile
- Le bouchon à joint en polypropylène à deux positions peut être ouvert pour un échange de gaz ou fermé pour un joint étanche au liquide
Les styles sans baffle sont également disponibles dans toutes les tailles sur www.fishersci.com.
Spécification
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs | |
1/Paquet | |
Large | |
À baffles |
Polypropylène | |
Polystyrène | |
Vertical | |
Oui | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.