Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer à baffles en PC avec bouchons
Conçus avec des baffles pour une agitation optimale à faible vitesse, offrant une aération plus efficace et en douceur. Les flacons à baffles en PC avec bouchons Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
Marque: Corning™ 431402
Description
Conçus avec des baffles pour une agitation optimale à faible vitesse, offrant une aération plus efficace et en douceur. Les flacons à baffles en PC avec bouchons Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
- En polycarbonate optiquement transparent
- Convient aux applications de culture avec agitateur
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
- Sans RNase ni DNase
Spécification
33,8 oz | |
Polypropylène | |
43 mm | |
1 L | |
Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs | |
Vertical | |
1/Paquet | |
Large | |
À baffles | |
43 mm |
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
4,3 cm | |
Polystyrène | |
50 ml | |
25/Carton | |
Oui | |
Stérile | |
Bouchon à vis pour membrane |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.