Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer à baffles en PC avec bouchons
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10765553 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1 L
Type de bouchon:
Bouchon à vis pour membrane
Ventilé/Fermé
Diamètre (métrique) du bouchon:
33 mm
38 mm
43 mm
Graduations:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10765553
Marque: Corning™ 431404
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus avec des baffles pour une agitation optimale à faible vitesse, offrant une aération plus efficace et en douceur. Les flacons à baffles en PC avec bouchons Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
Conçus avec des baffles pour une agitation optimale à faible vitesse, offrant une aération plus efficace et en douceur. Les flacons à baffles en PC avec bouchons Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
  • En polycarbonate optiquement transparent
  • Convient aux applications de culture avec agitateur
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
  • Sans RNase ni DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 4,22 à 6,42 oz
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Système Cell Factory EasyFill
Diamètre (métrique) du bouchon 33 mm
Diamètre (métrique) externe du col 2,6 cm
Capacité (métrique) 125 à 190 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs
Graduations 25 ml
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 50/Carton
Nb par paquet 1/Paquet
Jetable Oui
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Forme du fond À baffles
Type de bouchon Bouchon à vis pour membrane
Taille du bouchon 33 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.