Learn More
Fisherbrand™ Perce-bouchons
Fabriqué en laiton et nickelé.
15.10€ - 27.15€
Spécification
Type de produit | Perce-bouchons |
---|---|
Matériau | Laiton nickelé |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12990886
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
15.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12960896
|
Fisherbrand™
|
26,25mm |
27.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12910896
|
Fisherbrand™
|
12,5mm |
15.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12980886
|
Fisherbrand™
|
8,75mm |
15.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12970886
|
Fisherbrand™
|
7,5mm |
15.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12902580
|
Fisherbrand™
|
6,25mm |
15.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13451900
|
Fisherbrand™
|
17,50mm |
27.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15147472
|
Fisherbrand™
|
13,75mm |
15.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12900896
|
Fisherbrand™
|
11,25mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Livré complet avec tige de poussée pour les alésages d’évidement
- Toutes les tailles ont une longueur de 100 mm
- Épaisseur de paroi du tube de 0,45 mm
Spécification
Perce-bouchons | |
Laiton nickelé |