Learn More
Fisherbrand™ Perce-bouchons
Fabriqué en laiton et nickelé.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
- Livré complet avec tige de poussée pour les alésages d’évidement
- Toutes les tailles ont une longueur de 100 mm
- Épaisseur de paroi du tube de 0,45 mm
Spécification
Perce-bouchons | |
11,25mm | |
Laiton nickelé |