Learn More
Fisherbrand™ Perce-bouchons
Fabriqué en laiton et nickelé.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12980886
  • 15.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
  • Livré complet avec tige de poussée pour les alésages d’évidement
  • Toutes les tailles ont une longueur de 100 mm
  • Épaisseur de paroi du tube de 0,45 mm
Spécification
Spécification
Perce-bouchons
8,75mm
Laiton nickelé