Learn More
Poudre de cuivre, sphérique, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper |
Aspect | Copper colored powder |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
Quantité | 500 g |
Dimensions de la maille | -100+325 Mesh |
Odeur | Odorless |
Tension de vapeur | 0 hPa |
Forme | Poudre sphérique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N12L012 | Certificat d’analyse | 14/02/2025 | 042623.A3,042623.22,042623.36 |
T26J002 | Certificat d’analyse | 12/11/2023 | 042623.A3,042623.22,042623.36 |
S21J020 | Certificat d’analyse | 19/07/2023 | 042623.A3,042623.22,042623.36 |
P03I051 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 042623.A3,042623.22,042628.KJ,042623.36 |
T06D091 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | 042623.A3,042623.22,042628.KJ,042623.36 |
Sécurité et traitement
- Copper powder
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..