Learn More
Poudre de cuivre, sphérique, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11309248
Poudre de cuivre, sphérique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309248
2 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11309248
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042623.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Analyse de l’oxygène incluse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored powder
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 2 kg
Dimensions de la maille -100+325 Mesh
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Forme Poudre sphérique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN12L012 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
Numéro de lotT26J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2023 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
Numéro de lotS21J020 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2023 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
Numéro de lotP03I051 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042623.A3,042623.22,042628.KJ,042623.36
Numéro de lotT06D091 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042623.A3,042623.22,042628.KJ,042623.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper powder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Nom du produit
Poudre de cuivre, sphérique, Thermo Scientific Chemicals >