Learn More
Poudre de cuivre, sphérique, -170+400 mailles, 99,9 % (à base de métaux), oxygène <1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11335657
Poudre de cuivre, sphérique, -170+400 mailles, 99,9 % (à base de métaux), oxygène <1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335657
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11335657
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043385.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper powder
Note relative au nom Oxygen <1000ppm
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Dimensions de la maille −170+400 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre sphérique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX10I025 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Numéro de lotR28G001 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Numéro de lotX14F038 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Numéro de lotH11Q08 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Numéro de lotB15T058 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043385.36,043385.22,043385.A3,043392.09,043392.30
Nom du produit
Poudre de cuivre, sphérique, -170+400 mailles, 99,9 % (à base de métaux), oxygène <1000 ppm, Thermo Scientific Chemicals >