Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour microtubes réversibles 96 puits
Retournez le portoir pour stocker des microtubes de taille différente. Les portoirs pour microtubes réversibles 96 puits Fisherbrand™ sont dotés de languettes faciles à saisir pour une manipulation et un stockage en toute sécurité.
Marque: Fisherbrand™
69.49 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.94850kg
Description
- En PP
- Grille 8 x 12 standard
- Languettes à chaque extrémité du portoir pour clipser le couvercle
- Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui facilite leur visualisation
- Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 ml facilitent l’extraction des tubes
- Autoclavables
Spécification
Rack pour microtubes | |
Oui | |
Autoclavable | |
Microtubes à centrifuger (0,5 ml et 1,5/2 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96/côté | |
None | |
Non-sterile | |
5/boîte | |
246 mm | |
121 mm | |
50 mm | |
11 mm, 7,6 mm |
Anneaux surélevés, couvercles | |
8 x 12 | |
Naturel | |
PP | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Oui | |
Microtubes à centrifuger de 0.5 ml et 1.5/2 ml | |
246 x 121 x 50 mm | |
9.7 in. | |
4.8 in. | |
2 in. |