Learn More
Buerkle™ Sceau de contrôle Close-it Food & Pharma 95 x 95
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Vert
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
- L’adhésif est conforme aux directives européennes pour les denrées alimentaires.
- Couche de barrière en aluminium
- Convient à l’échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, même des produits congelés – En bref, convient pour toutes les applications pour lesquelles la propreté est particulièrement importante.
- Conforme aux directives de la FDA
- Particulièrement adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | FDA |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Sceau de contrôle |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Forme | Carré |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |
| Poids (métrique) | 0,8965 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction