Learn More
Applied Biosystems™ Control DNA (from CEPH Individual 1347-02)
L’ADN de contrôle peut être utilisé avec les ensembles de cartographie de liaison MD10, HD5 et LD20.
Marque:  Applied Biosystems™ 403062
Code produit. 15899736
  • 514.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Contient de l’ADN de contrôle dans le tampon Tris, pH 8,0 et EDTA.
Description
Description
  • Fonctionne comme un modèle de contrôle pour surveiller l’amplification par PCR
  • Sert de référence de dimensionnement pour contrôler la variation gel à gel ou capillaire à capillaire
  • Aide à comparer des tailles d’allèles à partir de gels différents (compartimentage d’allèle)
  • Permet une corrélation avec les données de fréquence d’allèles provenant de sources externes telles que d’autres bases de données et laboratoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ce produit contient de l’ADN de contrôle dans le tampon Tris, pH 8,0 et EDTA.
Séquençage
150
180 μl
Humaine
Tube
Modèle(s) de contrôle
ADN de contrôle
Glace carbonique
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2766104 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number403062
Numéro de lot2789423 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number403062
Numéro de lot2820230 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number403062
Numéro de lot2872512 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number403062
Numéro de lot2835259 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number403062
Nom du produit
Applied Biosystems™ Control DNA (from CEPH Individual 1347-02) >