Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
Marque: Contec™ 2651K
Description
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
- Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques
- Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
- Autoclavable
- Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixation aisée
Spécification
Support de tête d’essoreuse | |
Non stériles | |
Autoclavable | |
Support de tête VertiKlean MAX standard | |
Conçu pour une utilisation dans les installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires. |
7,5 in | |
19 cm | |
Réutilisable | |
Support de tête de serpillère Dynamate QuickConnect sans bordure | |
Acier inoxydable (304) |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.