Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
BIOPHARMA
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
Marque:  Contec™ 2651SS
Code produit. 15909425
Description
Description
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
  • Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixation aisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support de tête d’essoreuse
Non stérile
Autoclavable
1/carton
Conçu pour une utilisation dans les installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires.
7,5 in
19 cm
Reusable
VertiKlean standard et VertiKlean MAX standard
Protection de sonde acier inoxydable
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot11018Z3 Type de certificatCertificat de qualité Date08/10/2022 Catalog Number2651SS
Numéro de lot10301Z8 Type de certificatCertificat de qualité Date07/07/2022 Catalog Number2651SS
Numéro de lot10301Z8 Type de certificatCertificat de conformité Date06/07/2022 Catalog Number2651SS
Numéro de lot00326Z6 Type de certificatCertificat de conformité Date23/09/2021 Catalog Number2651SS
Numéro de lot80416Z4 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2021 Catalog Number2651SS
Nom du produit
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™ > Longueur : 7,5 po (19 cm)