Learn More
Contec™ Edgeless™ Mop System
Clean in controlled environments and cleanrooms. The Edgeless™ Mop System is constructed from a continuous tube of 100% polyester knitted fabric. The mop heads help eliminate contamination from breakage and deterioration of traditional string mops.
Marque: Contec™ EL-MOP
610.66 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le système de nettoyage Contec™ Edgeless™ est le plus efficace des systèmes de nettoyage des sols des environnements critiques. Le système est conçu pour les semi-conducteurs, le secteur des produits pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux afin d’assurer le nettoyage de laboratoire et de la zone de traitement. Les têtes de serpillères à franges sont conçues pour répondre aux besoins de nettoyage généraux des environnements de classe ISO 3 ou moins critiques. Elles sont disponibles dans une grande variété de modèles afin de répondre aux différents besoins de nettoyage. Les manches, cadres, adaptateurs et systèmes de seaux Edgeless™ ou QuickConnect™ sont disponibles séparément afin de compléter le système.
- Les franges de la serpillère encapsulent les liquides pour une absorption maximale ; elles génèrent des niveaux de particules et de substances extractibles considérablement moindres par rapport aux serpillères à franges en cordelette de coton ou en nylon.
- Les têtes de serpillère sont lavées et emballées en salle blanche de classe ISO 4.
- Résistantes aux produits chimiques, aux champignons et aux moisissures
- Les boucles rendent inutiles les bords coupés et améliorent la propreté
- L’extrémité des bandes permet de contrôler la serpillère et de facilement nettoyer la surface autour des pieds et des roues d’un équipement
- Disponible dans quatre modèles :
- Original – tube traditionnel
- Texturé – franges torsadées pour augmenter la capacité d’adsorption
- Les bandes longues et texturées retiennent plus de liquide ce qui permet de nettoyer de plus grandes zones ; durent jusqu’à 10 fois plus longtemps que les serpillères traditionnelles ; bandes colorées au niveau des extrémités afin de séparer les zones et de minimiser le risque de contamination croisée
- Tête optimisée pour serpillère tubulaire rainurée avec bandeau texturé – durabilité augmentée
Spécification
Tête de serpillère à franges blanchie pour salle blanche | |
Edgeless | |
Non stérile | |
Limited-use | |
Système de nettoyage sans bord Contec | |
Produit conçu pour être utilisé avec les solutions aqueuses contenant des produits nettoyants et désinfectants ; compatible avec une large gamme de produits chimiques | |
Polyester |
White | |
Blanc | |
Autoclavable | |
1/Bag, 20 Bags/Cs. | |
Cleanroom Laundered Mop Head | |
No |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
983277-0-0-1 | Certificat de qualité | 15/11/2023 | EL-MOP |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02