Learn More
Contec™ Système à deux seaux en polypropylène
Système entièrement autoclavable adapté aux besoins généraux en nettoyage et à ceux des environnements contrôlés. Le système à deux seaux en polypropylène Contec™ est équipé d’un chariot qui maintient ensemble, et de manière sécurisée, les deux seaux colorés et une essoreuse pour facilement essorer la serpillère.
Marque: Contec™ 2720
263.36 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Chariot roulant en polypropylène avec deux seaux de 6,5 gallons (25 litres) et une essoreuse
- Entièrement autoclavable afin de pouvoir être utilisé dans des environnements stériles
- Construction légère et durable pour facilement manœuvrer le système de seaux Contec 2720 dans les salles blanches
- Les seaux rouges et bleus permettent de différencier les solutions de nettoyage et de rinçage
- Grand manche verticale
- Roulettes en acier inoxydable/uréthane
- Compatible avec la serpillère Edgeless
Spécification
Système à deux seaux | |
Polypropylène | |
30 x 16,5 x 37 in | |
Système de nettoyage sans bord Contec | |
Non stérile |
2 x 25 L Buckets | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Deux seaux de 6,5 gal (25 L), 1 rouge, 1 bleu, essoreuse, chariot à roulettes |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
135976-230922 | Certificat de qualité | 20/01/2024 | 2720 |
133088-230516 | Certificat de qualité | 25/07/2023 | 2720 |
132126-230331 | Certificat de qualité | 01/07/2023 | 2720 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
15Heures
4Minutes
22Secondes
54