Learn More
Contec™ Système de nettoyage EasyReach™ : Tampons de nettoyage
Tampons de nettoyage à utiliser avec l’outil de nettoyage Contec (2665SF). Les tampons matelassés garantissent une couverture efficace et uniforme de la surface. Le système de nettoyage Contec™ EasyReach™ est idéal pour les isolateurs, les armoires, les hottes à flux d’air laminaire, les boîtes à gants et autres mini-environnements.
Marque: Contec™ PSME0001-BPR
426.40 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Polyester étanche à usage unique
- Assure un faible niveau de particules, ce qui est essentiel pour une utilisation dans les zones de contact avec le produit
- Très absorbant, ce qui assure une bonne couverture uniforme du désinfectant ou de l’IPA
- Le bord à prise facile du tampon de nettoyage garantit que celui-ci s’adapte convenablement sur le support de la serpillère
- Les patins de nettoyage stériles sont pré-saturés avec de l’IPA à 70 %
Spécification
Tampons de nettoyage pré-saturés | |
19 cm | |
7 cm | |
Non autoclavable | |
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) | |
8 sachets/boîte |
7,5 po | |
2,7 in | |
Polyester ouatiné | |
Usage unique | |
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators | |
Stérile |
Sécurité et traitement
- X64 EasyReach Pads presat w/ 70% IPA/30% DI, 2.75" x 7.75", quilted polyester, sterile. BPR
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1095604-0-0-1 | Certificat de qualité | 17/01/2025 | PSME0001-BPR |
1086747-0-0-1 | Certificat de qualité | 14/01/2025 | PSME0001-BPR |
1086746-0-0-1 | Certificat de qualité | 14/12/2024 | PSME0001-BPR |
1080007-0-0-1 | Certificat de qualité | 08/10/2024 | PSME0001-BPR |
1080006-0-0-1 | Certificat de qualité | 26/09/2024 | PSME0001-BPR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02