Learn More
Dystrophin Antibody (DMD/6270), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20751R
583.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dystrophin Monoclonal antibody specifically detects Dystrophin in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Dystrophin | |
Monoclonal | |
DyLight 550 | |
BMDDXS272, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, dystrophin, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142 | |
Recombinant fragment (around aa1700-2300) of human Dystrophin (exact sequence is proprietary). | |
0.1 mL | |
Cell Biology, Cellular Markers | |
1756 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a κ |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
DMD/6270 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Canine | |
Purified |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dystrophin Antibody (DMD/6270), DyLight 550, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 550
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu