Learn More
Contec™ Système de nettoyage EasyReach™ : Tampons de nettoyage
Tampons de nettoyage à utiliser avec l’outil de nettoyage Contec (2665SF). Les tampons matelassés garantissent une couverture efficace et uniforme de la surface. Le système de nettoyage Contec™ EasyReach™ est idéal pour les isolateurs, les armoires, les hottes à flux d’air laminaire, les boîtes à gants et autres mini-environnements.
14.77€ - 510.00€
Spécification
Largeur (métrique) | 7 cm |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Stérilité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Stérilité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17292924
|
Contec™
MEQT0001 |
Tampon de nettoyage | Polyester ouatiné | Non stérile | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
344.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17143634
|
Contec™
MEQT0002SZ |
Tampons de nettoyage ; polyester ouatiné | Polyester ouatiné | Stérile | 7,5 x 2,8 in |
357.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16691872
|
Contec™
MEQT0021 |
Tampons de nettoyage | Multicouche | Non stérile | 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) |
438.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16601882
|
Contec™
MEQT0022 |
Tampons de nettoyage en polyester étanches aux ultrasons | Multicouche | Stérile | 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) |
510.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11982425
|
Contec™
PSME0001 |
Tampons de nettoyage pré-saturés (70 % d’IPA / 30 % d’eau DI) | Polyester ouatiné | Stérile | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11942425
|
Contec™
MEQT0001 |
Tampon de nettoyage | Polyester ouatiné | Non stérile | 7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15696986
|
Contec™
MEQT0002 |
Tampons de nettoyage | Polyester ouatiné | Stérile | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16498465
|
Contec™
PSME0001 |
Tampons de nettoyage pré-saturés (70 % d’IPA / 30 % d’eau DI) | Polyester ouatiné | Stérile | 7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Descrizione
Le système de nettoyage EasyReach™ comprend un outil de nettoyage à une pièce en acier inox léger (2665SF) et des tampons de nettoyage jetables et absorbants interchangeables qui assurent un nettoyage et une désinfection efficaces dans les zones difficiles à atteindre.
- La forme rectangulaire facilite le nettoyage en lignes droites successives.
- La tête pivotante à 360° à profil bas permet un accès facile et rapide aux zones difficiles d’accès.
- Structure légère et articulée
- Le bord d’accrochage aisé du tampon de nettoyage garantit un ajustement parfait sur le cadre de tête de balai-serpillère ; remplacement facile même les mains gantées
- Le conditionnement en petites quantités est prévu pour une seule session.
- Le tampon en polyester ouatiné bien adapté assure un traitement efficace et uniforme de la surface, ce qui réduit le nombre de contaminants viables et non viables, et assure une élimination maximale des résidus
- Particules et fibres sont réduites grâce aux tampons absorbants à bords soudés Quiltec™ à deux épaisseurs
- Tampons de nettoyage disponibles présaturés d’IPA à 70 %
Remarque : ce sont les tampons de nettoyage uniquement. L’outil de nettoyage est vendu séparément, voir 2665SF. Voir les cadres et manches des têtes de serpillère à frange QuickConnect™ pour l’option EasyReach à long manche.
Specifica
7 cm | |
Non autoclavable | |
Single-use |