Learn More
Gilac™ Container with Integrated Lid
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 310 mm
600 x 400 x 315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Container with integrated ''crocodile'' lid.
- Ideal for catering.
- Stackable when closed and nesting when the lid is open.
Spécification
Spécification
| Type | Storage Tote |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Bleu |
| Forme | Rectangulaires |
| Capacité (impériale) | 6.6 gal. |
| Capacité (métrique) | 25 L |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 300 x 310 mm |