Learn More
Heathrow Scientific Tubes à centrifuger coniques, naturels
Les tubes à centrifuger coniques sont stériles avec traçabilité de lot à lot et un conditionnement facile à déchirer.
171.00€ - 234.00€
Spécification
Couleur | naturel |
---|---|
Couleur de bouchon | Naturel |
Matériau | Polyéthylène |
Nbre par carton | 500 |
Capacité | Tubes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16330776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4426B |
15 ml | Bulk Wrap |
224.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16340776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4426R |
15 ml | En rack |
171.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16350776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427B |
50 mL | Bulk Wrap |
221.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16360776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427R |
50 mL | En rack |
234.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16370776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427S |
50 mL | Bulk Wrap Skirted |
226.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Zone d’écriture et couvercles plats en polyéthylène pour faciliter l’étiquetage
- Graduations imprimées
- Emballage en vrac, stériles
- Autoclavables
Spécification
naturel | |
Polyéthylène | |
Tubes | |
Oui | |
Polyéthylène | |
Couvercle plat |
Naturel | |
500 | |
Stérile | |
Oui | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific Tubes à centrifuger coniques, naturels