Learn More
Heathrow Scientific Tubes à centrifuger coniques, naturels
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
Conditionnement en vrac
En rack
Poche de sac en vrac
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Zone d’écriture et couvercles plats en polyéthylène pour faciliter l’étiquetage
- Graduations imprimées
- Emballage en vrac, stériles
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Centrifuge Tube |
| Description | Tubes à centrifuger coniques |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Forme du fond | Conical |
| Matériau | Polyéthylène |
| Graduations | 5,0 ml |
| Nbre par carton | 500 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction