Learn More
Heathrow Scientific Tubes à centrifuger coniques, naturels
GREENER_CHOICE
Code produit. 16330776 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
Conditionnement en vrac
En rack
Poche de sac en vrac
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 16330776
Marque: Heathrow Scientific HS4426B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes à centrifuger coniques sont stériles avec traçabilité de lot à lot et un conditionnement facile à déchirer.
  • Zone d’écriture et couvercles plats en polyéthylène pour faciliter l’étiquetage
  • Graduations imprimées
  • Emballage en vrac, stériles
  • Autoclavables
Spécification
Couleur naturel
Type de produit Centrifuge Tube
Description Tubes à centrifuger coniques
Couleur de bouchon Naturel
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 15 ml
Forme du fond Conical
Matériau Polyéthylène
Graduations 0,5 ml
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Conditionnement Conditionnement en vrac
Capacité Tubes
Stérilité Stérile
Jetable Oui
Graduated Oui
Matériau du bouchon Polyéthylène
Exempt de DNase Non
Hauteur (métrique) 120 mm
Type de bouchon Couvercle plat