Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètre SevenDirect SD30
GREENER_CHOICE
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
1610.00€ - 2500.00€
Spécification
Précision (conductivité) 0,5 %
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 à 1
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Plage de températures (impériale) -22°F to +266°F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
17580996
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
30671551
SevenDirect SD30, instrument de mesure uniquement
1610.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17591006
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
30671562
Kit SD30 SevenDirect
2250.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17501016
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
30671563
Kit SevenDirect SD30 Pure H2O
2500.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
Description
SevenDirect instruments are benchtop meters developed for a wide range of laboratory applications, which provide accurate measurements of conductivity of almost any sample. The SevenDirect is the successor of the SevenCompact and a great addition to any lab.
  • Large color touchscreen provides direct measurement and easy data entry.
  • Instructions guide users through the sensor calibration process.
  • View detailed measurement information on one measurement screen - or focus on the result only and maximize readability with the uFocus mode.
  • Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP54 in-use).
  • The instrument stores data like timestamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically.
  • A two-level user management protects the most important settings.
  • The EasyPlace electrode arm makes placing the sensor in the sample or buffer container easy.
  • Dedicated positions for cleaning and storage support correct sensor handling.
Spécification
Spécification
0,5 %
0,001 à 1
-22°F to +266°F
±0,1°C entre 0°C et 100°C
Mesures standard de 2 000
IP54
850 g
1
0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
–30°C à +130°C
0,1°C
TFT couleur 7 po
PC ; imprimante ; clé USB
195 x 205 x 65 mm
1.9 lb.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mettler Toledo™ Conductimètre SevenDirect SD30