Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètre SevenDirect SD30
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Kit SD30 SevenDirect
Kit SevenDirect SD30 Pure H2O
SevenDirect SD30, instrument de mesure uniquement
Conditionnement:
1 pièce
Descripción
- Utilisation maîtrisée en un rien de temps
- Le grand écran tactile en couleur permet des mesures directes et une saisie facile des données
- Des instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d’étalonnage du capteur
- Suivi de vos enregistrements
- L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements
- Assez résistant
- Le compartiment fermé des connecteurs et le couvercle remplaçable protègent l’instrument de la poussière et des éclaboussures, même lorsque les capteurs sont fixés (IP54 en service)
- Capteur de conductivité général
- InLab 731-ISM est un capteur de conductivité pour les applications à conductivité moyenne et élevée
- Sa conception robuste et son capteur de température intégré garantissent des résultats fiables
- Bras d’électrode pour un fonctionnement efficace
- Le bras d’électrode EasyPlace permet de placer facilement le capteur dans le récipient contenant l’échantillon ou le tampon
- Des emplacements dédiés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs. Les mouvements verticaux et horizontaux facilitent un positionnement précis, même d’une seule main.
- Protégez les paramètres critiques
- Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants
- Les opérateurs ont toujours la possibilité de définir individuellement des préférences telles que la langue et la luminosité de l’écran
- L’écran s’adapte à vos besoins
- Affichez des informations détaillées sur les mesures sur un seul écran - ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité avec le mode uFocus
Especificaciones
Especificaciones
| Précision (conductivité) | 0,5 % |
| Measurement Modes | Conductivity |
| Gamme (conductivité) | 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm |
| Résolution (conductivité) | 0,001 à 1 |
| Gamme (salinité) | 0 to 80 ppt |
| Gamme (TDS) | 0 g/L to 100 g/L |
| Plage de températures (métrique) | –30°C à +130°C |
| Plage de températures (impériale) | -22°F to +266°F |
| Résolution (température) | 0,1°C |
| Précision (température) | ±0,1°C entre 0°C et 100°C |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido