Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètre SevenDirect SD30
GREENER_CHOICE
Code produit. 17501016 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Kit SD30 SevenDirect
Kit SevenDirect SD30 Pure H2O
SevenDirect SD30, instrument de mesure uniquement
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17501016
Marque: Mettler Toledo™ 30671563
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Utilisation maîtrisée en un rien de temps
  • Le grand écran tactile en couleur permet des mesures directes et une saisie facile des données
  • Des instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d’étalonnage du capteur
  • Suivi de vos enregistrements
  • L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements
  • Assez résistant
  • Le compartiment fermé des connecteurs et le couvercle remplaçable protègent l’instrument de la poussière et des éclaboussures, même lorsque les capteurs sont fixés (IP54 en service)
  • Capteur pour les faibles conductivités
  • InLab 741-ISM est un capteur de conductivité pour les applications à faible conductivité, en particulier pour les applications d’eau pure
  • Sa grande précision et sa sonde de température intégrée vous aident à maîtriser cette application difficile
  • Bras d’électrode pour un fonctionnement efficace
  • Le bras d’électrode EasyPlace permet de placer facilement le capteur dans le récipient contenant l’échantillon ou le tampon
  • Des emplacements réservés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs
  • Les mouvements verticaux et horizontaux permettent un positionnement précis, même d’une seule main
  • Protégez les paramètres critiques
  • Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants
  • Les opérateurs ont toujours la possibilité de définir individuellement des préférences telles que la langue et la luminosité de l’écran
  • L’écran s’adapte à vos besoins
  • Affichez des informations détaillées sur les mesures sur un seul écran - ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité avec le mode uFocus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) 0,5 %
Measurement Modes Conductivity
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 à 1
Gamme (salinité) 0 to 80 ppt
Gamme (TDS) 0 g/L to 100 g/L
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Plage de températures (impériale) -22°F to +266°F
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0,1°C entre 0°C et 100°C
Gamme (résistivité) 0 to 100 Mohm-cm
Type d’affichage TFT couleur 7 po
Mémoire Mesures standard de 2 000
Points de données 2000
Détails de la gestion des données PC ; imprimante ; clé USB
Indice IP IP54
Dimensions (L x l x H) 195 x 205 x 65 mm
Poids (métrique) 850 g
Poids (impériale) 1.9 lb.
Types de capteur InLab 741-ISM Conductivity/Temperature Sensor
Canaux 1
Type Kit SevenDirect SD30 Pure H2O