Learn More
Thermo Scientific™ Jeu complet de tiroirs coulissants en acier inoxydable
Une alternative pratique aux étagères à claire-voie
3060.00€ - 7406.85€
Spécification
Type Jeu complet de tiroirs SS
Tiroirs Acier inoxydable (tiroir)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Nbre de tiroirs Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Nbre de tiroirs Prix Quantité et disponibilité  
16209581
Afficher les documents
Thermo Scientific™
6703
Réfrigérateurs et congélateurs 45,8 pieds cubes (1 297 L) 12
7406.85€
12 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15206615
Afficher les documents
Thermo Scientific™
7445
Réfrigérateurs 11,5 pieds cubes (326 L) 5 N/A N/A N/A
Description
Description
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inox Thermo Scientific™ comme solution pratique pour remplacer les étagères à claire-voie. Il s’agit d’une option pour les réfrigérateurs haute performance Thermo Scientific™.
  • Tiroirs en acier inoxydable
  • Réglables avec extension totale
Informations de commande :
  • Montés en usine ; à préciser lors de la commande du réfrigérateur
Spécification
Spécification
Jeu complet de tiroirs SS
Acier inoxydable (tiroir)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Jeu complet de tiroirs coulissants en acier inoxydable