Learn More
Thermo Scientific™ Jeu complet de tiroirs coulissants en acier inoxydable
Code produit. 15206615 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réfrigérateurs 11,5 pieds cubes (326 L)
Réfrigérateurs et congélateurs 45,8 pieds cubes (1 297 L)
Nbre de tiroirs:
5
12
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 15206615
Marque: Thermo Scientific™ 7445
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une alternative pratique aux étagères à claire-voie
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inox Thermo Scientific™ comme solution pratique pour remplacer les étagères à claire-voie. Il s’agit d’une option pour les réfrigérateurs haute performance Thermo Scientific™.
  • Tiroirs en acier inoxydable
  • Réglables avec extension totale
Informations de commande :
  • Montés en usine ; à préciser lors de la commande du réfrigérateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Jeu complet de tiroirs SS
Capacité (impériale) 11.5 cu . pi
Capacité (métrique) 326 L
Tiroirs Acier inoxydable (tiroir)
Nbre de tiroirs 5
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateurs 11,5 pieds cubes (326 L)